Merck
RECOMT
Sigma-Aldrich
Thrombin CleanCleave Kit
Synonym(e):
Thrombin Cleavage Kit
Größe auswählen
1 KIT
CHF 319.00
CHF 319.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 319.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.56
CHF 319.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
suspension
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
37 kDa
Methode(n)
protein purification: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Thrombin CleanCleave Kit enthält eine 50%-ige durch die Immobilisierung von Rinderthrombin hergestellte Thrombin-Agarose-Suspension und ist für die Spaltung von rekombinanten Fusionsproteinen bestimmt.
Anwendung
Zum Abspalten von Tags von rekombinanten Fusionsproteinen, die eine Thrombin-Erkennungssequenz enthalten. Thrombin-Agarose ist mit rekombinanten Proteinen kompatibel, die in verschiedenen Arten von Expressionssystemen exprimiert werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schnelle, effiziente Spaltung in nur 2 Stunden
  • Thrombin lässt sich aufgrund seiner kovalenten Bindung an Agarose leicht entfernen.
  • Die robuste Spaltungsreaktion erfolgt bei Temperaturen von 4 °C bis 37 °C und über einen breiten pH- und Ionenstärkenbereich.
  • Tags-Spaltung selbst in Gegenwart von 0,1 % Triton, 1 M Harnstoff oder 5 mM EDTA
  • Thrombin-Agarose ist wiederverwendbar.
Menge
Mit 200 μl einer 50%-igen Thrombin-Agarose-Suspension können >85 % von 1 mg des Fusionsproteins gespalten werden.
Rechtliche Hinweise
CleanCleave is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Thrombin Cleavage Buffer, 10× 10 mL
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Andrea Angeli et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 36(1), 758-763 (2021-03-16)
We report the first activation study of the β-class carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) encoded in the genome of the protozoan pathogen Trichomonas vaginalis, TvaCA1. Among 24 amino acid and amine activators investigated, derivatives incorporating a second carboxylic moiety, such
Carlos Alvarado et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(18) (2019-09-22)
The Focal Adhesion Targeting (FAT) domain of Focal Adhesion Kinase (FAK) is a promising drug target since FAK is overexpressed in many malignancies and promotes cancer cell metastasis. The FAT domain serves as a scaffolding protein, and its interaction with
Anna-Maj Albertsson et al.
Journal of neuroinflammation, 11, 197-197 (2014-12-04)
Osteopontin (OPN) is a highly phosphorylated sialoprotein and a soluble cytokine that is widely expressed in a variety of tissues, including the brain. OPN and OPN-derived peptides have been suggested to have potential neuroprotective effects against ischemic brain injury, but
Matthew R Reynolds et al.
Biochemistry, 44(5), 1690-1700 (2005-02-03)
Alzheimer's disease (AD) is a progressive amnestic disorder typified by the pathological misfolding and deposition of the microtubule-associated tau protein into neurofibrillary tangles (NFTs). While numerous post-translational modifications influence NFT formation, the molecular mechanisms responsible for tau aggregation remain enigmatic.
Jolanta Krucinska et al.
Biochemistry, 58(9), 1188-1197 (2019-02-05)
Enolase is a glycolytic metalloenzyme involved in carbon metabolism. The advantage of targeting enolase lies in its essentiality in many biological processes such as cell wall formation and RNA turnover and as a plasminogen receptor. We initially used a DARTS
Artikel
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from Cytiva.
Protokolle
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.