Merck
SAE0067
Sigma-Aldrich
SUMO-Protease
SUMO Protease
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
His tagged recombinant protein, lyophilized powder
Synonym(e):
Kleine Ubiquitin-ähnliche Modifikator-Protease, ULP, Ubiquitin-Homologie-Domäne-Protein PIC1, Ubiquitin-ähnliche Protease, Ubl-spezifische Protease 1
Größe auswählen
2500 UNITS
CHF 524.00
CHF 524.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2500 UNITS
CHF 524.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 524.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
27 kDa
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Bei SUMO-Proteasen handelt es sich um eine allgemeine Enzymklasse, die speziell die als kleiner Ubiquitin-ähnlicher Modifikator (SUMO) bezeichnete posttranslationale Proteinmodifikation (PTM) entfernt, welche der PTM-Klasse der Ubiquitin- bzw. Ubiquitin-ähnlichen Proteine (UBL) angehört. Das häufig als „SUMO-Protease“ bezeichnete Enzym ist die aus Saccharomyces cerevisiae stammende Ubl-spezifische Protease 1 (Ulp1). Dies war die erste dieser Enzymklasse, die isoliert wurde. SUMO-Protease dient der spezifischen Spaltung der SUMO-Einheit ohne „Narbenbildung“. SUMO-Protease erkennt die tertiäre Struktur der Ubiquitin-ähnlichen SUMO-Domäne und hydrolysiert die Peptidbindung in der x–Gly–Gly–x-Sequenz nach der Gly-Gly-Bindung am C-terminalen Ende der SUMO-Domäne. SUMO-Protease spaltet nicht nur natürliche SUMO-modifizierte Proteine, sondern auch rekombinante SUMO-Fusionsproteine. Die SUMO-Domäne ist ein bekanntes löslichkeitsverbesserndes Fusions-Tag, das für die rekombinante Proteinexpression verwendet wird. Am N-terminalen Ende der SUMO-Domäne kann ein Histidin-Tag hinzugefügt werden, das als Aufreinigungs-Tag fungiert. Dieses SUMO-Proteaseprodukt beinhaltet einen 6x-Histidin-Tag. Daher kann es nach der Verdauungsreaktion zusammen mit der gespaltenen SUMO-Domäne leicht entfernt werden.
SUMO-Protease ist über einen weiten Bereich an Temperaturen (2–30 °C), Ionenstärken (0–400 mM NaCl) und pH-Werten (6–8,5) aktiv. Ihre Aktivität kann allerdings je nach Substrat und Bedingungen variieren. Forscher müssen daher ihre spezifischen Reaktionsbedingungen optimieren. Es wird vorgeschlagen, zunächst 20 Einheiten an SUMO-Protease pro mg Zielprotein für 1 Stunde bei 30 °C oder über Nacht bei 2–8 °C zu verwenden. Der Spaltungsgrad kann mittels SDS-PAGE beurteilt werden. Die Menge an SUMO-Protease kann dann je nach Bedarf angepasst werden. SUMO-Protease ist wirksamer in Gegenwart von Reduktionsmitteln wie beispielsweise 0,5–2 mM DTT. Durch Zugabe von DTT zum Reaktionsgemisch wird der Spaltungsgrad insbesondere bei längeren Inkubationen signifikant erhöht.
Das rekonstituierte Produkt bei -20 °C aufbewahren. Es wird empfohlen, das Enzym entweder in 100 μL Wasser oder 50 % Glycerin (v/v), das mit 1 mM DTT angereichert wurde, zu rekonstituieren. Lösungen in Wasser/DTT sollten in gefrorenen Aliquoten gelagert werden, um Gefrier-/Auftauzyklen zu vermeiden, die die Proteaseaktivität negativ beeinflussen können.
Einheitendefinition
Eine Enzymeinheit ist als die Menge definiert, die 90 % von 100 pmol SUMO-GST in 1 Stunde bei 30 °C schneidet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chuanwu Xia et al.
iScience, 24(10), 103153-103153 (2021-10-15)
The dual function protein ACAD9 catalyzes α,β-dehydrogenation of fatty acyl-CoA thioesters in fatty acid β-oxidation and is an essential chaperone for mitochondrial respiratory complex I (CI) assembly. ACAD9, ECSIT, and NDUFAF1 interact to form the core mitochondrial CI assembly complex.
Camille Le Gall et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 10(4) (2022-04-17)
Type 1 conventional dendritic cells (cDC1s) are characterized by their ability to induce potent CD8+ T cell responses. In efforts to generate novel vaccination strategies, notably against cancer, human cDC1s emerge as an ideal target to deliver antigens. cDC1s uniquely
Matthijs P Hoelscher et al.
Nature communications, 13(1), 5856-5856 (2022-10-05)
Antimicrobial peptides (AMPs) kill microbes or inhibit their growth and are promising next-generation antibiotics. Harnessing their full potential as antimicrobial agents will require methods for cost-effective large-scale production and purification. Here, we explore the possibility to exploit the high protein
Lin Liu et al.
Advanced healthcare materials, 10(20), e2100956-e2100956 (2021-08-10)
Novel methods that enable sensitive, accurate and rapid detection of RNA would not only benefit fundamental biological studies but also serve as diagnostic tools for various pathological conditions, including bacterial and viral infections and cancer. Although highly sensitive, existing methods
Sho W Suzuki et al.
eLife, 10 (2021-09-16)
Membrane protein recycling systems are essential for maintenance of the endosome-lysosome system. In yeast, retromer and Snx4 coat complexes are recruited to the endosomal surface, where they recognize cargos. They sort cargo and deform the membrane into recycling tubules that
Artikel
Proteases for biotinylated tag removal for protein purification workflows with related reagents and technical resources.
Questions
  1. Please state if this protease is specific to cleave off Human SUMO (there are various SUMO proteins used in expression studies).
    1 answer
    1. SUMO protease recognizes the tertiary structure of the Ubiquitin-like SUMO domain, hydrolyzing the peptide bond in the x–Gly–Gly–x sequence after the Gly-Gly bond, at the C-terminus of the SUMO domain. This protease will work with whichever species such a situation appears. While this product is not tested specifically for this application, product S0439, a recombinant SUMO-1 product, has been recommended for use as a positive control substrate. This enzyme is expected to be suitable for use in Human SUMO studies.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review