Merck
T3376
Sigma-Aldrich
DL-α-Tocopherolacetat
≥96% (HPLC)
Synonym(e):
Vitamin E-acetat, all-rac-α-Tocopherylacetat
Größe auswählen
5 G
CHF 37.80
25 G
CHF 89.20
100 G
CHF 297.00
CHF 37.80
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 37.80
25 G
CHF 89.20
100 G
CHF 297.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H52O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
472.74
Beilstein:
97512
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.79
CHF 37.80
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (HPLC)
Form
viscous liquid
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
colorless to dark yellow
Dichte
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChIKey
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Allgemeine Beschreibung
αα-Tocopherol ist die Hauptform von Vitamin E in menschlichem und tierischem Gewebe[1] sowie in Blattchloroplasten.[2] Es ist die Hauptform in Nahrungsergänzungsmitteln.[1] DL-α-Tocopherolacetat wird als die einzige Speicherform von Vitamin E erachtet.[3]
Anwendung
DL-α-Tocopherolacetat wurde zur Untersuchung seiner Wirkung auf den Blutdruck und das Lipidprofil bei Streptozotocin-induzierter Diabetes mellitus in Ratten eingesetzt.[4] Es wurde auch als Standard bei der α-Tocopherolanalse mit Plasmaproben[5][6] und reifen, frischen Tabakblättern eingesetzt.[7]
Biochem./physiol. Wirkung
Tocopherole (TCP) (Vitamin E) sind eine Reihe (α, β, γ und δ) chiraler, organischer Moleküle, deren Grad der Methylierung im Phenol-Teil des Chromanolrings variiert. Tocopherole sind fettlösliche Antioxidantien, die Zellmembranen vor oxidativer Schädigung schützen. αα-Tocopherol ist die von Homo sapiens am besten absorbierte Form des Tocopherols. Tocopherolacetat weist ähnliche aber nicht identische Eigenschaften wie α-Tocopherol auf.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
High levels of dietary unsaturated fat decrease alpha-tocopherol content of whole body, liver, and plasma of chickens without variations in intestinal apparent absorption
Villaverde C, et al.
Poultry Science, 87(3), 497-505 (2008)
Nutrient Requirements of Fish and Shrimp (2011)
Lowered plasma vitamin C, but not vitamin E, concentrations in dementia patients
Charlton KE, et al.
The Journal of Nutrition, Health & Aging, 8(2), 99-108 (2004)
gamma-Tocopherol, the major form of vitamin E in the US diet, deserves more attention
Jiang Q, et al.
American Journal of Clinical Nutrition, 74(6), 714-722 (2001)
Effect of alpha-tocopherol supplementation on blood pressure and lipidic profile in streptozotocin-induced diabetes mellitus in spontaneously hypertensive rats
da Costa VAV and Vianna LM
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 351(1-2), 101-104 (2005)
Artikel
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the concentration?
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid and has not been diluted. The concentration may be determined by using the lot specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 0.96 g/mL and a molecular weight of 472.74 g/mol. The minimum purity is 96%, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 1.95M (96%) to 2.03M (100%). Please see the link below to review the product datasheet for additional information.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/295/556/t3376pis.pdf