Fortfahren mit
C9756
Cholecalciferol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(+)-Vitamin D3, 7-Dehydrocholesterol aktiviert, Aktiviertes 7-Dehydrocholesterin, Calciol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 103.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 447.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.64
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058003
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-673-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2339331
CHF 103.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
83-86 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
Cholecalciferol wird entweder über die Nahrung oder durch Aussetzung der Haut an UV-Strahlen aufgenommen. Oral aufgenommenes Vitamin D3 wird gut absorbiert und im Fettgewebe gespeichert.
Cholecalciferol wirkt als ein Hormonvorläufer, da der Stoffwechsel in zwei Phasen erfolgt: zunächst zu 25-Hydroxycholecalciferol, dann zu 1α, 25-Dihydroxycholecalciferol. Eine Einheit (USP oder international) ist definiert als die Aktivität von 0,025 μg Vitamin D3, das im Vitamin-D-Referenzstandard der USP enthalten ist.
Application
  • Alterations in regulators of the renal-bone axis, inflammation and iron status in older people with early renal impairment and the effect of vitamin D supplementation.: Diese Studie erforscht die bedeutende Rolle von Cholecalciferol bei der Modulation der Knochen-Nieren-Achse, von Entzündungsreaktionen und des Eisenstoffwechsels bei älteren Patienten mit Nierenfunktionsstörungen. Bei Vitamin-D-Supplementierung beobachteten die Forscher bedeutende Veränderungen, die als Anhaltspunkt für zukünftige therapeutische Strategien dienen könnten (Christodoulou M et al., 2024).
  • Investigating the effects of 25-hydroxyvitamin D3 on clinical outcomes in multiple sclerosis patients: A randomized, double-blind clinical trial- a pilot study.: Diese klinische Studie bewertet die Wirksamkeit von Cholecalciferol bei der Verbesserung der Gesundheitsergebnisse von Patienten mit Multipler Sklerose. Der Einsatz von Cholecalciferol kann die neurologische Funktion verbessern und die Krankheitsprogression verringern, was seine bedeutende Rolle bei der Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen verdeutlicht (Maghbooli Z et al., 2024).
  • Vitamin D regulates COVID-19 associated severity by suppressing the NLRP3 inflammasome pathway.: Diese Zulassungsstudie stellt aufgrund der regulatorischen Auswirkungen auf den NLRP3-Inflammasom-Signalweg eine Verbindung zwischen Cholecalciferol und einer verringerten Schwere von COVID-19 her. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von Vitamin D als modulatorischer Wirkstoff bei der Immunantwort gegen Virusinfektionen (Khalil B et al., 2024).
  • Effects of Vitamin D Supplementation on Central Hemodynamic Parameters and Autonomic Nervous System in Obese or Overweight Individuals.: In dieser randomisierten kontrollierten Studie wird untersucht, wie die Cholecalciferol-Supplementierung die kardiovaskulären und autonomen Funktionen bei adipösen oder übergewichtigen Patienten beeinflussen kann. Sie liefert Einblicke in die Vorteile dieser Supplementierung über die Knochengesundheit hinaus und bis hin zur kardiovaskulären Regulierung (Faria ACC et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Vitamin-D-Mangel wird häufig bei chronischen Nierenerkrankungen beobachtet.
Vitamin D agiert durch einen Rezeptor, der ein Mitglied der ligandenabhängigen Transkriptionsfaktor-Obergruppe ist. Es moduliert das Wachstum und die Differenzierung von normalen Zellen und Krebszellen. Hat wachstums- und Metastasenbildungs-hemmende Effekte auf Brust-, Dickdarm- und Prostatakrebszellen. Aktivierte Vitamin D-Rezeptoren in Darm- und Knochenzellen halten die Calciumabsorption und die Homöostasie aufrecht.
Vitamin D wirkt durch einen Rezeptor, der die Proliferation und Differenzierung von normalen und von Krebszellen moduliert.
Preparation Note
Cholecalciferol C9756 wird unter Argongas abgefüllt. Wenn das Produkt ungeöffnet und vor Sonnenlicht geschützt bei 2 - 8 °C gelagert wird, sollte es mindestens drei Jahre haltbar sein. Nicht verbrauchte Reste sollten unter Stickstoff- oder Argongas aufbewahrt werden. Der Zerfall bei einjähriger Lagerung in gelben luftleeren Ampullen im Kühlschrank ist unbedeutend. Feuchte Luft führt innerhalb weniger Tage zur Oxidation und Inaktivierung des Produkts.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2100000C9774C1357
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic - wool)
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥97.0%
assay
97.0-103.0%
form
powder
form
solid
form
crystalline
form
crystalline
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
83-86 °C (lit.)
mp
83-86 °C (lit.)
mp
83-86 °C (lit.)
mp
83-86 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholecalciferol
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Hi, how much International Unit does each gram of this product consist?
    1 answer
    1. This product is not tested against the USP standard. The unit value is not determined. However, the unit value is closely associated with the purity of the material. An expected value of 40,000,000 units is expected for Cholecalciferol at 100% purity. The minimum purity of this material is 98% which equates to 39.2 million units per gram.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Hi Please advise how to make retest for your products C9756-5G Regards
    1 answer
    1. Products are retested according to the schedule set by Quality guidelines. In the case of C9756, the retest occurs every 3 years. Retesting only occurs if ample stock is available of the specific lot. Product retesting is not performed if the batch has sold out, nor is retesting performed upon request. Should stock remain, retesting will be performed near the assigned retest date. Should the lot continue to meet all specifications, the lot retest date is extended and an updated Certificate of Analysis will be generated.
      Helpful?
  5. Dear Sirs, could you please advise the CRM for your product C9756 Lot.No. SLCK8275 and advise the associated uncertainty . Regards
    1 answer
    1. Product PHR1237 is offered as a Certified Reference Material. The product C9756 is not a Certified Reference Material nor is it tested against a CRM. It is intended for research use only. Items that are Certified Reference Materials will be clearly stated as such in the product title as well as the in the "Properties" section.
      Helpful?
  6. I am a professor and researcher from an university in Turkey. We bought your C9756 product for cell culture use. How can we resolve and dilute the product (C9756) for cell culture? Thanks for your help
    1 answer
    1. This material has not been tested in a cell culture application. However, the material can be dissolved in 50 mg/ml of ethanol as mentioned on the Certificate of Analysis.