T200
(1,2,5,6-Tetrahydropyridin-4-yl)methylphosphinic acid hydrate
≥97% (HPLC), solid
Synonym(e):
TPMPA hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: 16 mg/mL
DMSO: insoluble
SMILES String
[H]O[H].CP([O-])(=O)C1=CC[NH2+]CC1
InChI
1S/C6H12NO2P.H2O/c1-10(8,9)6-2-4-7-5-3-6;/h2,7H,3-5H2,1H3,(H,8,9);1H2
InChIKey
GXVWAQPRAQORGS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable