SRP8012
Jagged-1 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
JAG1, Protein jagged-1, Tweak-receptor, hJ1
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
>90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
~150 kDa by SDS-PAGE
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
≥0.2 mg/mL
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Eignung
suitable for molecular biology
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... JAG1(182)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)