SRP6480
Fas/CD95 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ALPS1A, APO-1, APO1, APT-1, APT1, CD-95, CD95, FAS-1, FAS1, FASTM, Fas-R, FasR, TNFRSF-6, TNFRSF6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
6-His tagged (C-terminus)
Assay
≥92% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 18.2 kDa
observed mol wt 25-35 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Gln 26 is the predicted N-terminal.)
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FAS(355)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)