SRP0603
TIGIT, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9 (VSIG9), V-set and transmembrane domaincontaining protein 3 (VSTM3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
41.6 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... TIGIT(201633)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable