SRP0459
BRD4 (49-170) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥82% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
Größe auswählen
CHF 689.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 689.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥82% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
41.4 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... BRD4(23476)
Allgemeine Beschreibung
Human Bromodomain containing 4, also known as BRD4, HUNK1, or MCAP (GenBank Accession No. NM_058243) amino-acids 49-170 with N-terminal GST-tag, MW = 41.4kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)