Merck
R5250
Sigma-Aldrich
Ribonuklease A aus Rinderpankreas
Type X-A, ≥90% (SDS-PAGE), ≥70 Kunitz units/mg protein
Synonym(e):
Pankreatische Ribonuklease, RNAsea, RNase A, Ribonuclease I
Größe auswählen
100 MG
CHF 281.00
250 MG
CHF 931.00
500 MG
CHF 1’080.00
1 G
CHF 1’790.00
CHF 281.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 281.00
250 MG
CHF 931.00
500 MG
CHF 1’080.00
1 G
CHF 1’790.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 281.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Biologische Quelle
bovine pancreas
Qualitätsniveau
Typ
Type X-A
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥70 Kunitz units/mg protein
Mol-Gew.
~13,700
Fremdaktivität
protease, essentially free
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
RNase A, Ribonuklease A, ist eine Endoribonuklease, die Phosphodiester-Bindungen an RNA-Einzelsträngen nach Pyrimidin-Nukleotiden spaltet. Sie greift am 3′-Phosphatende an (z. B. wird die Sequenz pG-pG-pC-pA-pG gespalten und ergibt pG-pG-pCp und A-pG). Das Enzym hat bei einzelsträngiger RNA die höchste Aktivität. RNase A ist ein einkettiges Polypeptid mit 4 Disulfidbrücken. Im Gegensatz zur RNase B ist sie kein Glycoprotein. Ribonukleasen hydrolysieren die DNA nicht, da die DNA keine 2′-OH-Gruppen enthält, die für die Bildung zyklischer Zwischenprodukte von höchster Bedeutung sind. RNase A kann auch RNA aus Proteinproben hydrolysieren. RNase A kann durch Alkylierung des His12 und His119 gehemmt und durch Kalium- und Natriumsalze aktiviert werden. RNAse wird durch vorhandene Schwermetallionen gehemmt. RNase wird außerdem kompetitiv durch DNA gehemmt.
Ribonucleases do not hydrolyze DNA, because the DNA lacks 2′-OH groups essential for the formation of cyclic intermediates. RNase can hydrolyze RNA from protein samples. Pancreatic RNase A specifically cleaves at the 3′-side of pyrimidine (uracil or cytosine) phosphate bonds.[1] The ribonuclease (RNase) gene is mapped to human chromosome 14.[2]
Anwendung
  • RNase A wird zur Entfernung von RNA aus DNA-Plasmidpräparationen, aus Präparationen von genomischer DNA und aus Proteinproben verwendet.
  • RNase A wird ferner in der RNA-Sequenzanalyse und in Schutzassays eingesetzt.
  • RNase A wurde als Hilfsmittel für das computerunterstützte Wirkstoffdesign verwendet.
  • RNase A unterstützt die Analyse von RNA-Sequenzen.
  • RNase A hydrolysiert in Proteinproben enthaltene RNA.
  • Die Aufreinigung von DNA wird durch Rnase A unterstützt.
Ribonuclease A from bovine pancreas has been used to treat human glioblastoma U251 cell line prior to harvesting, for flow cytometry analysis,[3] T suppressor cells[4] and embryonic stem cell chromatin.[5]
Ribonuclease A is used to remove RNA from DNA plasmid preparations and protein samples. Ribonuclease A is used for RNase protection assays, to remove unspecifically bound RNA, analysis of RNA sequences, to hydrolyze RNA contained in protein samples, and the purification of DNA. Ribonuclease A from bovine pancreas has been used in a study to assess the mechanism of heavy metal ions on RNase activity. [6] Ribonuclease A from bovine pancreas has also been used in a study to investigate the performance of oligomeric poly(diallyldimethylammonium chloride) as displacer for cation-exchange displacement chromatography of proteins. [7]
Biochem./physiol. Wirkung
The structure of Ribonuclease A (RNase A) comprises of four disulfide and catalytic triad of two histidines crucial for its functionality.[2] RNase A displays three-dimensional domain swapping of the α-helical N-terminal and the C-terminal β-strand. It can exist as dimer or oligomers.[8] The level of RNase is elevated in cancers and infectious diseases.[9] RNase A family of enzymes serve as potential drug targets.[2] The homolog and variants of RNase A are potential chemotherapeutic agents.[10]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere stabile Ribonuklease A, RNase A eignet sich für die Entfernung von RNA, die RNA-Sequenzierung und die Aufreinigunn von DNA.
Physikalische Form
Solution in 0.2 M sodium phosphate buffer, pH 6.4
Angaben zur Herstellung
A further chromatographic purification of R5503 to yield essentially pure RNAse A
Hinweis zur Analyse
Proteinbestimmung nach E.
RNase A purity determined by SDS-PAGE
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Inhibitor
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ribonucleases as Novel Chemotherapeutics
Lee JE and Raines RT
BioDrugs : Clinical Immunotherapeutics, Biopharmaceuticals and Gene Therapy, 22(1), 53-58 (2008)
Free extracellular miRNA functionally targets cells by transfecting exosomes from their companion cells
Bryniarski K, et al.
PLoS ONE, 10(4), e0122991-e0122991 (2015)
Insight into ribonuclease A domain swapping by molecular dynamics unfolding simulations
Esposito L and Daggett V
Biochemistry, 44(9), 3358-3368 (2005)
Fa-shui Hong et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 22(4), 651-654 (2003-08-27)
This paper studied mechanism of Ce3+, Cd2+, Pb2+ on RNase activity from bovine pancreas. The results showed that the activity of RNase was enhanced under the treatment by Ce3+, Cd2+, Pb2+ at lower concentration (10-60 or 10-30 mumol.L-1), but was
Downregulation of the long non-coding RNA taurine-upregulated gene 1 inhibits glioma cell proliferation and invasion and promotes apoptosis
Zhao Z, et al.
Oncology Letters, 15(3), 4026-4032 (2018)
Protokolle
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC