SRP0288
ATP Citrate Lyase Active human
recombinant, expressed in baculovirus, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ACLY, ATP-citrate synthase, ATPCL, CLATP
Größe auswählen
CHF 707.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 707.00
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.