Merck
SRE0020
Sigma-Aldrich
Butyrylcholinsterase aus Pferdeserum
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥900 units/mg protein
Synonym(e):
Butyrylcholinesterase aus Pferdeserum, Acylcholin-Acyl-hydrolase, Cholin-Esterase, Butyryl, Pseudocholinsterase
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥900 units/mg protein
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Einheitendefinition
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of butyrylcholine to choline and butyrate per minute at pH 8.0 at 37 deg C.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)