SML3649
Ozenoxacin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Cyclopropyl-8-methyl-7-(5-methyl-6-methylamino-pyridin-3-yl)-4-oxo1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Lagertemp.
-10 to -25°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable