Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 111.00 CHF 94.35 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 436.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14CuN6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.91
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 94.35
ListenpreisCHF 111.00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Cu-ATSM, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, brown to dark red-brown
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Cu-ATSM is an orally bioavailable, blood-brain barrier permeable complex that specifically inhibits the action of peroxynitrite on Cu,Zn superoxide dismutase (SOD1) and subsequent nitration of cellular proteins. CuII(ATSM) significantly delayed onset of disease (paralysis and prolonged lifespan) in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) mice model. Also, Cu-ATSM was reported to lower lipid peroxidation in a model of ischemicreperfusion injury. Cu-ATSM subsequently was shown to inhibit ferroptosis with a potency similar to Liproxstatin-1.
Cu-ATSM is an orally bioavailable, blood-brain barrier permeable complex that specifically inhibits the action of peroxynitrite on Cu,Zn superoxide dismutase (SOD1).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 18 mg/mL, H2O: insoluble | solubility - |
| color , brown to dark red-brown | color dark green to black | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?