Wichtige Dokumente
SML2631
IITZ-01
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N2-[4-(1H-Bbenzimidazol-2-yl)phenyl]-N4-(4-fluorophenyl)-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable