SML1308
KT195
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
[4-(4′-Methoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl](2-phenyl-1-piperidinyl)-methanone
Größe auswählen
CHF 104.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 104.00
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]3(nnc(c3)c4ccc(cc4)c5ccc(cc5)OC)C(=O)N1C(CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C27H26N4O2/c1-33-24-16-14-21(15-17-24)20-10-12-22(13-11-20)25-19-31(29-28-25)27(32)30-18-6-5-9-26(30)23-7-3-2-4-8-23/h2-4,7-8,10-17,19,26H,5-6,9,18H2,1H3
InChIKey
OEHLNQDRVMDXQD-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.