Fortfahren mit
SML2963
8-Azaguanin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-6-hydroxy-8-azapurin, Guanazolo
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 48.40
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 197.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.11
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
171098
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 48.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
>300 °C (lit.)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=Nc2[nH]nnc2C(=O)N1
InChI
1S/C4H4N6O/c5-4-6-2-1(3(11)7-4)8-10-9-2/h(H4,5,6,7,8,9,10,11)
InChI key
LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
8-Azaguanine is a triazole-antimetabolite that displays varies pharmacological effects including anticancer, antiviral and antifungal. It is easily incorporated into ribonucleic acids including rRNA and tRNA. 8-Azaguanine appears to alter mRNA splicing in SF3B1 mutant cells. 8-Azaguanine novel immunomodulatory drug (IMiD) that significantly increases the cytotoxicity of NK cells.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)