SML1119
LDN-214117
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(4-(6-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pyridin-3-yl)phenyl)piperazine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)=C2)=NC=C2C(C=C3)=CC=C3N4CCNCC4
InChI
1S/C25H29N3O3/c1-17-22(19-14-23(29-2)25(31-4)24(15-19)30-3)13-20(16-27-17)18-5-7-21(8-6-18)28-11-9-26-10-12-28/h5-8,13-16,26H,9-12H2,1-4H3
InChIKey
BHUXVRVMMYAXKN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable