Wichtige Dokumente
SML0042
Lazabemide hydrate
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
N-(2-Aminoethyl)-5-chloro-2-pyridinecarboxamide hydrate, Ro 19-6327 hydrate
Größe auswählen
CHF 70.10
Größe auswählen
About This Item
CHF 70.10
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to tan
Löslichkeit
DMSO: ≥22 mg/mL
Ersteller
Roche
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.NCCNC(=O)c1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C8H10ClN3O.H2O/c9-6-1-2-7(12-5-6)8(13)11-4-3-10;/h1-2,5H,3-4,10H2,(H,11,13);1H2
InChIKey
JYWYNPKXSLPWGV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)