Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 112.00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 503.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
249-522-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
CHF 112.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(c1)N2CC(CO)OC2=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-8-3-2-4-9(5-8)12-6-10(7-13)15-11(12)14/h2-5,10,13H,6-7H2,1H3
InChI key
MXUNKHLAEDCYJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Toloxatone is a reversible monoamine oxidase A inhibitor (MAOI) and antidepressant.
Toloxatone is a reversible monoamine oxidase A inhibitor (MAOI) and antidepressant. Toloxatone belongs to the aryloxazolidinones, a relatively new class of reversible monoamine oxidase A inhibitors (MAOI). Studies show that derivatives such as 3-aryloxazolidin-2-one (oxazolidinones), which are regularly used to treat gram positive infections, represent a new class of reversible as well as irreversible inhibitors for MAO-A and MAO-B enzymes that are able to inhibit protein synthesis and also used for neurodegenerative-type pathologies.
Preparation Note
Toloxatone is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 10 mg/ml.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥99% |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% |
| form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility ethanol: soluble, DMSO: soluble |
| storage condition desiccated | storage condition - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?