Wichtige Dokumente
SCJ4600015
CF™ 488A hydrazide
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Größe auswählen
CHF 251.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 251.00
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
Mol-Gew.
~928 g/mol
Löslichkeit
H2O: soluble
ε (Extinktionskoeffizient)
70000 at 490 nm
Extinktionsverhältnis
A280/490 nm 0.1
Fluoreszenz
λex 488 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 nm (Microscopy laser line)
λex 490 nm; λem 515 nm
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
CF™ dye hydrazides can be used as a fixable polar tracers for visualizing cell morphology,or for gap junction studies. The dyes can be introduced into cells by microinjection. For conjugation to aldehyde or ketone groups (such as carbohydrate molecules after peroxidation with periodate) we recommend using the more reactive CF aminooxy dye forms.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)