Wichtige Dokumente
62197
Anti-Maus-IgG (Gesamtmolekül)−Atto 488 in Ziege hergestellte Antikörper
~1 mg/mL
Synonym(e):
Atto 488 Anti-Mouse IgG, Goat Anti-Mouse IgG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
Atto 488 conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
50% glycerol as stabilizer
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: 1:500
immunofluorescence: 1:400
Fluoreszenz
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- in immunofluorescence confocal microscopic assay for p65 localization
- in immunohistochemical analysis
Immunofluorescence (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
Protokolle
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.