FITC is not membrane permeable in healthy cells, it binds to surface proteins. Conjugates such as FITC-Dextran is an example of a more cell-permeable option.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 46.50 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 72.00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 145.00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 268.00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 447.00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1'580.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Fluorescein-Isothiocyanat Isomer I, suitable for protein labeling, ≥90% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
orange to dark orange
mp
>360 °C (lit.)
solubility
acetone: 1 mg/mL
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm (green)
suitability
suitable for protein labeling
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChI key
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Es wird häufig verwendet, um Proteine über die Aminogruppe mit einer fluoreszierenden Markierung zu versehen. Die Isothiocyanat-Gruppe reagiert mit amino-terminalen und primären Aminen von Proteinen. Das Produkt wird verwendet zur Markierung von Proteinen, darunter Antikörpern und Lektinen.
Fluorescein-Isothiocyanat Isomer I wurde als Kontaktsensibilisator postuliert.
Application
Biologische Anwendungen sind unter anderem: Verwendung als fluoreszierendes Markierungsreagenz für Proteine, Verwendung als fluoreszierendes Reagenz für die Proteinverfolgung und Verwendung als Reagenz im Rahmen der Fluoreszenz-Antikörper-Methode zur raschen Identifizierung von Pathogenen. Es kann bei der kapillarelektrophoretischen Bestimmung als Derivatisierungsmittel für Amphetamin, Methamphetamin, 3,4-Methylendioxymethamphetamin und P-Phenethylamin in menschlichem Urin verwendet werden. Es kann für die Herstellung von fluoreszierenden Antikörpern eingesetzt werden. Es wurde für die in vitro-Beurteilung von Sensibilisierungen genutzt.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for protein labeling, ≥90% (HPLC), powder | description - | description ≥97.5% (HPLC) | description ≥90% (HPLC) |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| suitability suitable for protein labeling | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 492 nm; λem 518 nm (green) | fluorescence - | fluorescence λex 492 nm; λem 518 nm (green) | fluorescence - |
| color orange to dark orange | color orange-red | color yellow to very dark yellow | color yellow to orange |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein-Isothiocyanat Isomer I
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Are cell membranes of living cells permeable for FITC?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is the intensity of FITC (e.g., Product No. F7250) pH dependent?
1 answer-
Yes; many articles have reported the pH dependence of the fluorescence of fluorescein derivatives. See the following references: Archives Biochem. Biophys., 133, 263 (1969); J. Immunol., 95, 1165 (1966); Archives Biochem. Biophys., 73, 1 (1958); Standard test for labeling efficiency of FITC with BSA: NCCLS Approved Standard: ASM-1, 2nd ed., June, 1975; Characterization of FITC-dyes by IR and TLC: Analytical Biochem., 29, 526 (1969); Fluorescent labeling of proteins: Proc. Nat. Acad. Sci., 72, 459 (1975); Amer. J. Pathol., 34, 1081 (1958); Fluorescent labeling of a lectin: Meth. Enzymol., 81, 65 (1982).
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
After the FITC (e.g., Product No. F7250) is conjugated to the protein, what is the solution stability of the conjugated protein?
1 answer-
The stability of the conjugated protein will be essentially the stability of the unconjugated protein. Some conjugated proteins might be stable when stored at -20°C and other conjugated proteins will have better solution stability at 2-8°C If the protein concentration is too low, this also has a negative effect upon the stability of the conjugated protein.
Helpful?
-
-
Is Product No. F7250, Fluorescein isothiocyanate isomer I, pharmaceutical grade?
1 answer-
No. The product is considered suitable for research use only.
Helpful?
-
-
How stable is FITC Isomer 1 (e.g., Product No. F7250) once conjugated to an antibody?
1 answer-
FITC can photo bleach fairly rapidly. The prepared solution should be stored in a dark container and protected from light. When viewing the antibody staining under a microscope, it is advisable to use subdued fluorescent light when possible. If the fluorescent light stays at one position for too long, photo bleaching is noticeable.