Wichtige Dokumente
46985
Fluoreszein-5-thiosemicarbazid
suitable for fluorescence, ~80% (HPCE)
Empfohlene Produkte
Assay
~80% (HPCE)
Qualitätsniveau
Form
solid
Löslichkeit
DMF: soluble
H2O: soluble
Fluoreszenz
λex 492 nm; λem 516 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NNC(=S)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C21H15N3O5S/c22-24-21(30)23-10-1-4-13(16(7-10)20(27)28)19-14-5-2-11(25)8-17(14)29-18-9-12(26)3-6-15(18)19/h1-9,25H,22H2,(H,27,28)(H2,23,24,30)
InChIKey
MEUCHQDLZYLNQY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?