Merck
GE27-0846-01
Thrombinprotease
Cytiva 27-0846-01
Synonym(e):
Proteolytic Enzyme, Thrombin Activity, Thrombin Enzyme
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.56
Verpackung
pkg of 500 units
Hersteller/Markenname
Cytiva 27-0846-01
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Thrombin ist eine Protease, die zum Verdau von Fusionsproteinen verwendet wird, die aus der pGEX-Vektoren-Erkennungssequenz für Thrombin hergestellt wurden (pGEX-1lT, pGEX-2T, pGEX-2TK, pGEX-4T-1, pGEX-4T-2 und pGEX-4T-3). Aus Rinderplasma aufgereinigt.
Thrombin ist eine Protease zum Verdau von Fusionsproteinen, die aus pGEX-Vektoren hergestellt wurden (siehe pGEX-Vektoren (GST Genfusionssystem)), welche die Erkennungssequenz für Thrombin enthalten (pGEX-1lT, pGEX-2T, pGEX-2TK, pGEX-4T-1, pGEX-4T-2 und pGEX-4T-3).
Anwendung
Dient zur stellenspezifischen Abtrennung des GST-Tags von Proteinen, die mit pGEX-T-Vektoren exprimiert werden
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ermöglicht die stellenspezifische Spaltung von Fusionsproteinen, die eine zugängliche Thrombin-Erkennungssequenz enthalten
  • Aufgereinigt aus Rinderplasma; funktionell frei von anderen Gerinnungsfaktoren, Plasminogen und Plasmin
  • Kann entweder nach der Affinitätsreinigung oder während der Bindung der Fusionsproteine an Glutathione Sepharose 4B, Glutathione Sepharose High Performance oder Glutathione Sepharose 4 Fast Flow verwendet werden
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Guanglin Xing et al.
Neuron, 109(12), 1963-1978 (2021-05-26)
Our daily life depends on muscle contraction, a process that is controlled by the neuromuscular junction (NMJ). However, the mechanisms of NMJ assembly remain unclear. Here we show that Rapsn, a protein critical for NMJ formation, undergoes liquid-liquid phase separation
Thomas E Wood et al.
Cell reports, 29(1), 187-201 (2019-10-03)
The type VI secretion system (T6SS) is crucial in interbacterial competition and is a virulence determinant of many Gram-negative bacteria. Several T6SS effectors are covalently fused to secreted T6SS structural components such as the VgrG spike for delivery into target
Moonsup Lee et al.
The Journal of cell biology, 221(1) (2021-11-18)
Proper cilia formation in multiciliated cells (MCCs) is necessary for appropriate embryonic development and homeostasis. Multicilia share many structural characteristics with monocilia and primary cilia, but there are still significant gaps in our understanding of the regulation of multiciliogenesis. Using
Sarah van Veen et al.
Nature, 578(7795), 419-424 (2020-01-31)
ATP13A2 (PARK9) is a late endolysosomal transporter that is genetically implicated in a spectrum of neurodegenerative disorders, including Kufor-Rakeb syndrome-a parkinsonism with dementia1-and early-onset Parkinson's disease2. ATP13A2 offers protection against genetic and environmental risk factors of Parkinson's disease, whereas loss
Artikel
This page describes troubleshooting strategies for cloning the gene or gene fragment into a pGEX expression vector.
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using Cytiva products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from Cytiva. Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, and Glutathione Sepharose 4B can all be used for cleavage and purification of GST-tagged proteins in batch.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from Cytiva.
Alle anzeigen
Protokolle
Auf dieser Seite werden die Eigenschaften der pGEX-Expressionsvektoren beschrieben, die mit Cytiva-Produkten eingesetzt werden.
This page describes the characteristics of pGEX expression vectors used with Cytiva products.
Protect fusion proteins from proteolytic degradation with enzyme removal pre- and post-cleavage using PreScission Protease, thrombin, or Factor Xa.