Wichtige Dokumente
SAB4200061
Anti-CYLD (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Cylindromatosis (turban tumor syndrome), deubiquitinating enzyme CYLD, Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase CYLD, Anti-Ubiquitin specific peptidase like 2, Anti-Ubiquitin thiolesterase CYLD
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~110 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using biotin / ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human skin sections
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extract of HEK-293T cells overexpressing human CYLD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYLD(1540)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)