Merck
G9295
Sigma-Aldrich
Monoklonale Anti-GAPDH−-Peroxidase in Maus hergestellte Antikörper
clone GAPDH-71.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-G3PD, Anti-G3PDH, Anti-Glyceraldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase
Größe auswählen
200 μL
CHF 881.00
CHF 881.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
CHF 881.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat:
peroxidase conjugate
application:
WB
Klon:
GAPDH-71.1, monoclonal
Speziesreaktivität:
rabbit, canine, rat, hamster, monkey, mouse, turkey, bovine, mink, human, chicken
citations:
234
Methode(n):
western blot: 1:35,000-1:70,000 using A431 total cell extract
CHF 881.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GAPDH-71.1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, canine, rat, hamster, monkey, mouse, turkey, bovine, mink, human, chicken
Darf nicht reagieren mit
prokaryotes
Methode(n)
western blot: 1:35,000-1:70,000 using A431 total cell extract
Isotyp
IgM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
Allgemeine Beschreibung
Das Gen Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase (GAPDH) ist auf dem humanen Chromosom 12p13 lokalisiert. Das Protein lokalisiert sich im Zytoplasma, kann aber je nach Zellbedingungen zum Zellkern transloziert werden.
Monoklonale Anti-GAPDH (Maus-IgM-Isotyp) wird aus dem Hybridom GAPDH-71.1 abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen (NS1-Zellen) und Splenozyten von mit Kaninchen-GAPDH immunisierten BALB/c-Mäusen hergestellt wird.
Spezifität
Der Antikörper weist keine Kreuzreaktion mit Nichtwirbeltieren und prokaryotischer GAPDH auf.
Immunogen
GAPDH von Kaninchen.
Anwendung
Der monoklonale Anti-GAPDH-Peroxidase-Antikörper aus der Maus wird für
  • Immunblotting[1],
  • Enzyme-linked Immunosorbent-Assay (ELISA) und
  • Immunzytochemie verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase (GAPDH) ist ein Tetramer mit identischen Ketten. Sie katalysiert die reversible oxidative Phosphorylierung von Glycerinaldehyd-Phosphat, was ein wichtiger Energiegewinnungsschritt im Kohlenhydratstoffwechsel ist. Sie bindet an mehrere Proteine, unter anderem an Aktin, Tubulin, Amyloid-Vorläufer, Polyglutaminpeptide, DRPLA (dentatorubrale pallidoluysische Atrophie) und Huntingtin. Proteinkinase Cι/λbindet und phosphoryliert GAPDH. Phosphorylierte GAPDH assoziiert mit Zytoskelett-Elementen und kontrolliert die Dynamik der Mikrotubuli im frühen sekretorischen Weg. Poly(ADP-Ribose)-Polymerase-1 (PARP1) interagiert mit GAPDH und führt dadurch bei oxidativem/nitrosativem Stress zur Hirnschädigung. GAPDH bildet einen Bestandteil von OCA-S, dem Mehrkomponenten-OCT1-Koaktivator-Komplex (OCT1: Octamer-Motiv-Bindungsfaktor), der an der S-phasenabhängigen Histon-H2B-Transkription beteiligt ist. Diese Assoziation ist für die Verbindung der H2B-Transkriptionsmaschinerie mit der Zellzyklusregulation und dem zellulären Stoffwechselzustand verantwortlich. GAPDH ist ebenfalls eine Komponente des funktionalen GAIT (interferon-γ-aktivierten Inhibitor der Translation) mRNP (Boten-Ribonukleoprotein). Die GAPDH-Expression wird während der Melanomprogression dysreguliert.
Physikalische Form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, MIT-Gehalt 0,05 %.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heterogeneous cadherin expression and multicellular aggregate dynamics in ovarian cancer dissemination
Klymenko Y, et al.
Neoplasia, 19(7), 549-563 (2017)
Muscle Lim Protein and myosin binding protein C form a complex regulating muscle differentiation
Arvanitis DA, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1864(12), 2308-2321 (2017)
Bothrops jararaca venom metalloproteinases are essential for coagulopathy and increase plasma tissue factor levels during envenomation
Yamashita KM, et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, 8(5), e2814-e2814 (2014)
Efthalia Kerasioti et al.
Toxicology reports, 4, 364-372 (2017-09-30)
The aim of the present study was to investigate the effects of livestock feed supplemented with grape pomace (GP) or olive oil mill wastewater (OMW) byproducts on the enzymatic activity and protein expression of antioxidants enzymes, in liver and spleen
Jennifer L Whiting et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(30), E4328-E4337 (2016-07-13)
Filtration through the kidney eliminates toxins, manages electrolyte balance, and controls water homeostasis. Reabsorption of water from the luminal fluid of the nephron occurs through aquaporin-2 (AQP2) water pores in principal cells that line the kidney-collecting duct. This vital process