Merck
G8795
Sigma-Aldrich
Anti-GAPDH-Antikörper, Maus monoklonal in Maus hergestellte Antikörper
clone GAPDH-71.1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-G3PD, Anti-G3PDH, Anti-Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase, Beladungskontrolle
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GAPDH-71.1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
bovine, turkey, canine, chicken, monkey, mink, mouse, human, rabbit, rat, hamster
Darf nicht reagieren mit
prokaryotes
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.025-0.05 μg/mL using A431 total cell extract
Isotyp
IgM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
Allgemeine Beschreibung
Monoklonale Anti-GAPDH (Maus IgM Isotyp) wird aus dem Hybridom GAPDH-71.1 abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen (NS1-Zellen) und Splenozyten von mit Kaninchen-GAPDH (Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase) immunisierten BALB/c-Mäusen hergestellt wird. Das Gen Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase (GAPDH) ist auf dem humanen Chromosom 12p13 lokalisiert. Das Protein lokalisiert sich im Zytoplasma, kann aber je nach Zellbedingungen zum Zellkern transloziert werden.
Spezifität
Monoklonale Anti-GAPDH erkennt GAPDH vom Menschen, Affen, Rind, Hund, Hamster, Nerz, Kaninchen, Huhn und Truthahn sowie von der Ratte und Maus. Sie weist keine Kreuzreaktion mit Nichtwirbeltieren und prokaryotischen Arten auf.
Immunogen
GAPDH von Kaninchen.
Anwendung
Der monoklonale Anti-GAPDH-Antikörper der Maus ist für Western Blots geeignet unter Verwendung von:
  • Protein, das bei einer Arbeitsverdünnung von 1:25.000 aus Herzgewebe von Mäusen extrahiert wurde
  • Myelinfraktionen und axogliasomalen Fraktionen aus dem menschlichen ZNS
  • Zellkern- und Zytoplasmafraktionen aus TBP-13Q- und TBP-105Q-PC12-Zellen nach Erholung von einem Hitzeschock
  • Protein aus immortalisierten Luteal-Endothelzellen vom Rind
  • renalem tubulärem Epithelzellextrakt
  • Proteinen von Maus-Embryofibroblasten
  • Proteinextrakt aus Geweben des ventrikulären Myokards
  • A431-Gesamtzellextrakt in einer Arbeitskonzentration von 0,025–0,05 μg/mL
Er eignet sich auch zur Immunfärbung unter Verwendung von Leiomyomen und Leiomyosarkomen. Der Antikörper kann auch für die Immunzytochemie, den indirekten ELISA und für Mikroarrays genutzt werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase (GAPDH) ist ein Tetramer mit identischen Ketten. Sie katalysiert die reversible oxidative Phosphorylierung von Glycerinaldehyd-Phosphat, was ein wichtiger Energiegewinnungsschritt im Kohlenhydratstoffwechsel ist. Sie bindet an mehrere Proteine, unter anderem an Aktin, Tubulin, Amyloid-Vorläufer, Polyglutaminpeptide, DRPLA (dentatorubrale pallidoluysische Atrophie) und Huntingtin. Proteinkinase Cι/λbindet und phosphoryliert GAPDH. Phosphorylierte GAPDH assoziiert mit Zytoskelett-Elementen und kontrolliert die Dynamik der Mikrotubuli im frühen sekretorischen Weg. Poly(ADP-Ribose)-Polymerase-1 (PARP1) interagiert mit GAPDH und führt dadurch bei oxidativem/nitrosativem Stress zur Hirnschädigung. GAPDH bildet einen Bestandteil von OCA-S, dem Mehrkomponenten-OCT1-Koaktivator-Komplex (OCT1: Octamer-Motiv-Bindungsfaktor), der an der S-phasenabhängigen Histon-H2B-Transkription beteiligt ist. Diese Assoziation ist für die Verbindung der H2B-Transkriptionsmaschinerie mit der Zellzyklusregulation und dem zellulären Stoffwechselzustand verantwortlich. GAPDH ist ebenfalls eine Komponente des funktionalen GAIT (interferon-γ-aktivierten Inhibitor der Translation) mRNP (Boten-Ribonukleoprotein). Die GAPDH-Expression wird während der Melanomprogression dysreguliert.
Physikalische Form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Zur regelmäßigen Verwendung bei 2–8 °C bis zu 1 Monat aufbewahren.
Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen bzw. die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären. Nicht verwendete Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden verworfen werden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder in anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die nicht autorisierte kommerzielle Verwendung, die In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gloria Ravegnini et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 26(5), 743-749 (2012-12-12)
Leiomyoma and leiomyosarcoma share morphological features and smooth muscle differentiation, and both arise most frequently within the uterine corpus of middle-aged women. However, they are considered biologically unrelated tumors due to their disparate clinical, cytogenetic, and molecular features. MED12, the
Frontiers in neurology and neuroscience research null
Xiaofeng Zuo et al.
The Journal of biological chemistry, 286(25), 22469-22477 (2011-05-06)
Primary cilia are found on many epithelial cell types, including renal tubular epithelial cells, where they participate in flow sensing. Disruption of cilia function has been linked to the pathogenesis of polycystic kidney disease. We demonstrated previously that the exocyst
Hang Zhao et al.
Free radical biology & medicine, 49(4), 641-648 (2010-06-01)
Methionine residues in protein can be oxidized by reactive oxygen species to generate methionine sulfoxide. Aerobic organisms have methionine sulfoxide reductases capable of reducing methionine sulfoxide back to methionine. Methionine sulfoxide reductase A acts on the S-epimer of methionine sulfoxide
Jean-Paul Decuypere et al.
PloS one, 8(4), e61020-e61020 (2013-04-09)
Autophagy is a lysosomal degradation pathway important for cellular homeostasis and survival. Inhibition of the mammalian target of rapamycin (mTOR) is the best known trigger for autophagy stimulation. In addition, intracellular Ca(2+) regulates autophagy, but its exact role remains ambiguous.
Artikel
Loading controls in western blotting application.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.