Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1.25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 99.30 |
6.25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 484.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
CHF 99.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
dNTPs included, hotstart
packaging
pkg of 1.25 mL (KK3604), pkg of 6.25 mL (KK3605)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable
input
purified DNA
storage temp.
−20°C
General description
KAPA Taq EXtra HotStart® ReadyMix mit Farbstoff (2X) ist ein gebrauchsfertiger Cocktail, der alle erforderlichen Komponenten für Kurz- bis Langstrecken-PCR enthält, jedoch ohne Primer und Template. Der 2X ReadyMix enthält die DNA-Polymerase KAPA Taq EXtra HotStart (0,675 U pro 25-μL-Reaktion), KAPA Taq EXtra Buffer (1X), dNTPs (0,3 mM pro dNTP bei 1X), MgCl2 (2 mM bei 1X) und Stabilisatoren. Darüber hinaus enthält der 2X ReadyMix zwei inerte Tracking-Farbstoffe, damit PCR-Produkte zu Analysezwecken direkt auf Agarosegele geladen werden können, ohne dass eine DNA-Ladelösung zugegeben werden muss.
Application
KAPA Taq EXtra HotStart® ReadyMix™ wird verwendet für:
- PCR von Amplikonen, die mittels Agarosegel-Elektrophorese analysiert werden sollen
- PCR kurzer und mittellanger Targets (<5 kb)
- Langstrecken-PCR (5 – 15 kb)
- PCR mit begrenzter Menge an Template-DNA
Features and Benefits
- KAPA EXtra HotStart® ist eine Mischung aus KAPA Taq HotStart und einer korrekturlesenden DNA-Polymerase.
- Geeignet für Kurz-, Mittel- und Langstrecken-PCR sowie für PCR mit geringen Mengen an Template-DNA.
- Hat eine 2–4 Mal höhere Fidelität als Taq.
- Bei kurzen Amplikonen kann zur Erhöhung der Ausbeute und/oder Fidelität die Taq-DNA-Polymerase ersetzt werden.
- Mittel- bis Langstrecken-Targets können mit hoher Ausbeute und Sensitivität amplifiziert werden.
- 2X ReadyMix mit Farbstoff enthält zwei inerte Tracking-Farbstoffe, damit PCR-Produkte zu Analysezwecken direkt auf Agarosegele geladen werden können.
Preparation Note
Stellen Sie stets sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig aufgetaut und gut gemischt ist. Reagenzien können kurzzeitig (bis zu 1 Monat) bei 4 °C aufbewahrt werden. Die Langzeitlagerung sollte bei -20 °C erfolgen.
Analysis Note
Jede Charge der DNA-Polymerase KAPA Taq EXtra HotStart® enthält nachweislich <2 % kontaminierendes Protein (Agilent Protein 230 Assay). Der 2X KAPA EXtra HotStart ReadyMix wird strengen Qualitätskontrollprüfungen unterzogen, ist frei von kontaminierender Exo- und Endonukleaseaktivität und erfüllt strenge Anforderungen in Bezug auf DNA-Kontamination.
Other Notes
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Legal Information
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA |
| packaging pkg of 1.25 mL (KK3604), pkg of 6.25 mL (KK3605) | packaging pkg of 6.25 mL | packaging pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5603), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5601) | packaging pkg of 6.25 mL |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| feature dNTPs included | feature dNTPs included, hotstart: no | feature Fast PCR, Multiplex PCR, dNTPs included, hotstart | feature dNTPs included, hotstart: no |
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
- KAPA Taq EXtra HotStart® DNA Polymerase 0.675U per 25μL reaction
- KAPA Taq EXtra Buffer (1X)
- 1X dNTPs 0.3 mM of each dNTP
- 1X MgCl2 2 mM
- Stabilizers
- Two inert tracking dyes
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?