Wichtige Dokumente
S6272
Substance P Fragment 1-7
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Substance P Fragment 1-7, ≥97% (HPLC)
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
Peptide content, ≥65%
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
cell analysis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCCCCC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C41H65N13O10/c42-19-5-4-12-28(51-37(60)30-13-7-21-53(30)38(61)25(43)11-6-20-48-41(46)47)39(62)54-22-8-14-31(54)36(59)50-27(16-18-33(45)56)34(57)49-26(15-17-32(44)55)35(58)52-29(40(63)64)23-24-9-2-1-3-10-24/h1-3,9-10,25-31H,4-8,11-23,42-43H2,(H2,44,55)(H2,45,56)(H,49,57)(H,50,59)(H,51,60)(H,52,58)(H,63,64)(H4,46,47,48)
InChIKey
KPHDBQWTCKBKIL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TAC1(6863)
Amino Acid Sequence
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)