S6147
Sephadex® G-100
BioReagent, for molecular biology, DNA grade, medium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
DNA grade
for molecular biology
Produktlinie
BioReagent
Form
beads
Methode(n)
buffer exchange: suitable
Aktive Matrixgruppe
phase
Quellen
1 g swells to 9-11 mL
Perlendurchmesser
40-120 μm
Porengröße
exclusion limit (25 bp dsDNA; (rA)27)
pH-Wert
2-10
Anwendung(en)
life science and biopharma
Kompatibilität
Cytiva
Fremdaktivität
DNase, RNase, none detected
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Excellent recovery
- Minimal sample dilution
- Quick and easy to use
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable