S6022
Sephadex® G-50
BioReagent, for molecular biology, DNA grade, medium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
DNA grade
for molecular biology
Produktlinie
BioReagent
Form
beads
Quellen
1 g swells to 9-11 mL
Perlendurchmesser
50-150 μm
Porengröße
exclusion limit (20 bp dsDNA; (rA)20)
pH-Wert
2-10
Fremdaktivität
DNase, RNase, none detected
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChIKey
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Excellent recovery
- Minimal sample dilution
- Quick and easy to use
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable