Fortfahren mit
D5751
Blaudextran
Void volume marker for gel filtration columns.
Synonym(e):
Dextran blau aus Leuconostoc mesenteroides
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 87.10
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 248.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 416.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 87.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source
Quality Segment
form
powder
quality
200
mol wt
2,000,000
technique(s)
affinity chromatography: suitable
suitability
suitable for GFC marker
General description
Blue Dextran ist ein lösliches Derivat von Dextran. Seine Struktur umfasst den Triazinylfarbstoff Cibacron Blau F3GA, der kovalent an ein Dextran mit größerer Molekülmasse (2000 kDa) gebunden ist. Blue Dextran wird allgemein als Marker zum Bestimmen des Hohlraumvolumens in Gelfiltrationschromatografiesäulen verwendet.
Application
Blue Dextran wird zum Kalibrieren von Größenausschlusschromatografiesäulen (SEC-Säulen) verwendet. Es wird außerdem in Permeabilitätsassays mit Blue Dextran eingesetzt, um die Integrität von Co-Kulturen mit Epithelzellen zu bestimmen. Blue Dextran kann in der Affinitäts-, Gelfiltrations- und Proteinchromatografie sowie als Molekülmassenmarker verwendet werden. Blue Dextran eignet sich auch für die Erforschung von Morbus Alzheimer.
Preparation Note
Aus Dextran mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 2.000.000 hergestellt.
Analysis Note
Substitutionsgrad: 0,10 bis 0,12 mmol Cibracon Blue pro Gramm Dextran
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D47727276290008
description
Void volume marker for gel filtration columns.
description
BioReagent
description
average mol wt 500,000
description
average mol wt 5,000
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
suitable for GFC marker
suitability
-
suitability
-
suitability
-
quality
200
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blaudextran
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)