Merck
G75120
Sigma-Aldrich
Sephadex® G-75
Sephadex® G-75
Medium
Synonym(e):
Gelfiltrationsharz, Gelfiltrationsmedien
Größe auswählen
10 G
CHF 139.00
50 G
CHF 466.00
500 G
CHF 2’720.00
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 139.00
50 G
CHF 466.00
500 G
CHF 2’720.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
NA.56
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
Methode(n)
buffer exchange: suitable
Aktive Matrixgruppe
phase
Quellen
1 g swells to 12-15 mL gel
Perlendurchmesser
40-120 μm
Anwendung(en)
life science and biopharma
Kompatibilität
Cytiva
Allgemeine Beschreibung
Sephadex® G-75 ist ein Gelfiltrationsmedium, das in der Gelfiltrationschromatographie und Proteinchromatographie verwendet wird. Sephadex® G-75 wird verwendet, um Cystatin im Säugetiergehirn zu untersuchen, um Kandidaten für die Entwicklung neuartiger oraler oder anderer Antiinfektiva vorzuschlagen und um die gerinnungsfördernde Metalloproteinase von Klapperschlangengift zu reinigen.
Sephadex G-75 wird häufig für Entsalzung und Pufferaustausch verwendet. Dieses Gelfiltrationsharz wird durch die Vernetzung von Dextran mit Epichlorhydrin hergestellt. Die verschiedenen Typen von Sephadex variieren in ihrem Vernetzungsgrad. Dies beeinflusst die Schwellungskapazität und den molekularen Fraktionierungsbereich.
Anwendung
Sephadex® G-75 wird zur Reinigung von Lipoproteinen niedriger Dichte (LDL) mit Gelfiltration verwendet.[1][2]
Sephadex® G-75 wird zur Trennung der Produkte des Pepsin-Verdaus mittels Gelfiltrationschromatographie[3] und zur Entsalzung von Lipoproteinen geringer Dichte (LDL) mittels Gelfiltration eingesetzt.[4]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ermöglicht schnelles Entsalzen, Entfernen von Verunreinigungen und Pufferaustausch in einem einzigen Schritt
  • Ideal für den Pufferaustausch und die Reinigung großer Biomoleküle mit einem Molekulargewicht von über 80.000
  • Mit der höchsten Ausschlussgrenze von 80.000 innerhalb des Sephadex-G-Sortiments
  • Klassisches Gelfiltrationsharz
Rechtliche Hinweise
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Inhibition of cyclic AMP-and cyclic GMP-mediated dilations in isolated arteries by oxidized low density lipoproteins.
Galle J, et al.
Arteriosclerosis and Thrombosis, 12(2), 180-186 (1992)
Rapid purification of fluorescent dye-labeled products in a 96-well format for high-throughput automated DNA sequencing.
K Krakowski et al.
Nucleic acids research, 23(23), 4930-4931 (1995-12-11)
Jose Munoz-Munoz et al.
mBio, 12(4), e0136821-e0136821 (2021-08-04)
The human gut microbiota (HGM) contributes to the physiology and health of its host. The health benefits provided by dietary manipulation of the HGM require knowledge of how glycans, the major nutrients available to this ecosystem, are metabolized. Arabinogalactan proteins
Integrin alpha IIb beta 3 (platelet GPIIb-IIIa) recognizes multiple sites in fibronectin.
Bowditch, RD, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 266(34), 23323-23328 (1991)
Effects of LDL on intracellular free calcium and nitric oxide-dependent cGMP formation in porcine endothelial cells
Pohl U, et al.
Atherosclerosis, 117(2), 169-178 (1995)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review