Wichtige Dokumente
G7550
Sephadex® G-75
Superfine
Methode(n)
buffer exchange: suitable
Aktive Matrixgruppe
phase
Quellen
1 g swells to 12-15 mL
Perlengröße
20-50 μm
Anwendung(en)
life science and biopharma
Kompatibilität
Cytiva
Allgemeine Beschreibung
Sephadex® is a gel filtration medium prepared by crosslinking dextran with epichlorohydrin. Different types of Sephadex™ differ in their degree of cross-linking and hence in their degree of swelling and their molecular fractionation range. Sephadex® G-75 is for larger molecules.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)