Wichtige Dokumente
S7547
D-Sorbit
≥98% (GC), BioXtra
Synonym(e):
D-Glucitol
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
<1 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥98% (GC)
Form
powder or chunks
Verunreinigungen
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
Glührückstand
<0.1%
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless (room temperature)
Anionenspuren
chloride (Cl-): <0.005%
sulfate (SO42-): <0.01%
Kationenspuren
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)