Wichtige Dokumente
S5639
Superoxide Dismutase from Escherichia coli
lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein
Synonym(e):
SOD, Superoxide: superoxide oxidoreductase
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥1,000 units/mg protein
Mol-Gew.
39.5 kDa
Zusammensetzung
Protein, ≥70% biuret
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Escherichia coli CFT073 ... sodA(1040208) , sodB(1036179) , sodC(1036143)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Separation of Superoxide dismutase
Chromatograms
application for HPLCActive Filters