700121P
Avanti
sitostanol
β-sitostanol, powder
Synonym(e):
stigmastanol; dihydrositosterol; (3β)-stigmastan-3-ol; (3β,5α)-stigmastan-3-ol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (700121P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 700121P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1C[C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@H](C(C)C)CC)C)(CC3)C)CC2)(CC1)C
InChI
1S/C29H52O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h19-27,30H,7-18H2,1-6H3/t20-,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChIKey
LGJMUZUPVCAVPU-HRJGVYIJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)