S0439
SUMO-1 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (GST-tagged)
Synonym(e):
Sentrin-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli (GST-tagged)
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Mol-Gew.
38.5 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SUMO1(7341)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable