Wichtige Dokumente
RES6008H-A7
HEPES Heminatriumsalz
Synonym(e):
4-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-1-ethansulfonsäure Heminatriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥96.0% NaOH basis (Reverse titration)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
Endotoxin and microbial; tested
Nützlicher pH-Bereich
6.8-8.2
pKa
7.5
Eignung
suitable for manufacturing use
Fremdaktivität
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES String
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChIKey
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
HEPES Hemisodium can be used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream) and diagnostic reagent formulations.
Verpackung
RES6008H-A701X: 100 gm container
RES6008H-A702X: 1 kg container
RES6008H-A704X: 10 kg container
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?