Merck
H7006
Sigma-Aldrich
HEPES Natriumsalz
≥99.0% (titration)
Synonym(e):
Natrium-2-(4-(2-hydroxy-ethyl)piperazin-1-yl)ethansulfonat, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ethanesulfonsäure Natriumsalz, N-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-N′-(2-ethansulfonsäure) Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17N2NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (titration)
Form
powder
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white
pH-Wert
10-12 (1 M in water)
Nützlicher pH-Bereich
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Löslichkeit
water: 0.1 M, clear, colorless
Eignung
suitable for mass spectrometry
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
general analytical (
)
life science and biopharma
metabolomics
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChIKey
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
HEPES-Salz, oder 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl-ethansulfonsäure-Natriumsalz, ist ein zwitterionischer biologischer Puffer, der in der biologischen und biochemischen Forschung weit verbreitet ist. Er verfügt über einen pH-Pufferbereich von 6,8 bis 8,2 und ist somit ideal für eine Vielzahl von Forschungsanwendungen. HEPES ist auch eine beliebte Wahl für das Puffern von Zellkulturmedien und bietet Vorteile wie eine geringere Zelltoxizität im Vergleich zu Alternativen wie Tris und Phosphat.
HEPES wird in der Zellbiologie und biochemischen Forschung weit verbreitet eingesetzt und beweist seine Vielseitigkeit in Protokollen zur Proteinaufreinigung und -extraktion, da es über einen breiten pH-Bereich hinweg stabil ist und nur eine minimale Metallionenbindung aufweist. Darüber hinaus erweist sich HEPES in verschiedenen biologischen und biochemischen Prozessen als wertvoll, einschließlich Immunpräzipitation, Zelllyse und Live-Cell-Imaging, was es zu einem vielseitigen Instrument in verschiedenen Forschungsanwendungen macht.
Anwendung
HEPES-Puffer findet Anwendung bei:
  • Den meisten Studien mit Metallionen
  • Dem Ersatz von Tris und Phosphat in Studien mit Metallionen
  • Schleifpuffern in Pflanzenstudien
  • Laufpuffern in der Gelelektrophorese
  • Puffer in Elektroporationsstudien
  • Bradford- oder Bicinchoninsäure(BCA)-Assays
  • Extraktionspuffer zur Vermeidung von Proteinschäden in roten Blutkörperchen
Er wird verwendet:
  • Als Pufferkomponente bei der Präparation eines Puffers mit niedrigem Saccharosegehalt
  • Als Pufferkomponente in einer modifizierten Hanks-Lösung, einer pseudophysiologischen Lösung
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination zur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen
  • Hohe Löslichkeit in Wasser
  • Geringfügige Metallionenbindung
  • Weniger toxisch für Zellen als andere Puffer wie Tris und Phosphat
  • Stabil in einem breiten pH-Bereich
Physikalische Form
Lyophilisiertes, sprühgetrocknetes oder kristallisiertes Material.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Essowè Mouzou et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 61, 564-573 (2016-02-04)
High manganese austenitic steels such as Fe-20Mn-1.2C alloys are among the most promising candidates for biodegradable stents applications due to their high strength, high ductility and their chemical composition. In the current work, 14 day static in-vitro tests were performed
Nishant Mehta et al.
Cell reports, 28(10), 2509-2516 (2019-09-05)
V-domain immunoglobulin (Ig) suppressor of T cell activation (VISTA) is an immune checkpoint protein that inhibits the T cell response against cancer. Similar to PD-1 and CTLA-4, a blockade of VISTA promotes tumor clearance by the immune system. Here, we report a
Camila Jordão Candido et al.
Nutrients, 12(1) (2019-12-22)
Consumption of omega-3 (n-3) polyunsaturated fatty acids (PUFA) is related to improvement in the inflammatory response associated with decreases in metabolic disorders of obesity, such as low-grade inflammation and hepatic steatosis. Linseed (Linum usitatissimum) oil is a primary source of
Ekaterina Eremenko et al.
STAR protocols, 2(3), 100643-100643 (2021-07-27)
The organization of chromatin structure plays a crucial role in gene expression, DNA replication, and repair. Chromatin alterations influence gene expression, and modifications could be associated with genomic instability in the cells during aging or diseases. Here, we provide a
Heejeong Kim et al.
International journal of molecular sciences, 21(17) (2020-08-29)
Selective autolysosomal degradation of damaged mitochondria, also called mitophagy, is an indispensable process for maintaining integrity and homeostasis of mitochondria. One well-established mechanism mediating selective removal of mitochondria under relatively mild mitochondria-depolarizing stress is PINK1-Parkin-mediated or ubiquitin-dependent mitophagy. However, additional