Merck
H7637
Sigma-Aldrich
HEPES Heminatriumsalz
≥99% (titration)
Synonym(e):
4-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-1-ethansulfonsäure Heminatriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Assay
≥99% (titration)
Form
powder
pH-Wert
7.4-7.7 (25 °C, 0.1 M in water)
Nützlicher pH-Bereich
6.8-8.2
pKa 
7.5
Löslichkeit
water: soluble 0.5 g/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChIKey
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable