H0527
HEPES Kaliumsalz
≥99.5% (titration)
Synonym(e):
4-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-1-ethansulfonsäure Kaliumsalz, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.5% (titration)
Form
powder
Nützlicher pH-Bereich
6.8-8.2
pKa
7.5
Löslichkeit
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
SMILES String
[K+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.K/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChIKey
KWURIFKZTJGMFD-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable