Merck
RES6003H-B7
SAFC
HEPES
Synonym(e):
4-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-1-ethansulfonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.30
Beilstein:
883043
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH-Wert
4.7-5.3 (, )
Nützlicher pH-Bereich
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Eignung
suitable for manufacturing use
Fremdaktivität
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES String
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChIKey
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Die Pufferqualität ist ausschlaggebend für die erfolgreiche Ausführung biopharmazeutischer Prozesse, da Puffer in nahezu jedem Produktionsschritt zum Einsatz kommen.
Unser umfangreiches Portfolio mit Puffermaterialien, die unter Verwendung der entsprechenden Kontrollen hergestellt werden, ist auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Anwendung
HEPES ist ein biologischer Puffer, der oft als „Good-Puffer“ bezeichnet wird. Er ist der am häufigsten verwendete biologische Puffer, da der pKa-Wert von HEPES 7,31 beträgt, was dem physiologischen pH-Wert von 7,36 entspricht. HEPES gilt für die Kultivierung von Zelllinien als ungiftig, ist sehr gut wasserlöslich und bietet eine hohe Lösungsklarheit.
HEPES wird in Zellkulturmedien, biopharmazeutischen Pufferrezepturen (vor- und nachgelagert) und diagnostischen Reagenzien verwendet. HEPES-basierte Puffer werden bei Reinigungsbioprozessen von Antikörpern, bioaktiven Stoffen, Proteinen und Wachstumsfaktoren verwendet.
Verpackung
Dieses Produkt ist in den folgenden Packungsgrößen erhältlich:
RES6003H-B701X: 100 g Behälter
RES6003H-B703X: 5 kg Behälter
RES6003H-B705X: 25 kg Behälter
RES6003H-B706X: 50 kg Behälter
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P Dey et al.
Oncogene, 33(33), 4213-4225 (2013-10-01)
Estrogen receptor β (ERβ) is emerging as a critical factor in understanding prostate cancer biology. Although reduced in prostate cancer above Gleason grade 3, ERβ is a potential drug target at the initial stage of the disease. In human prostate
Frédéric Perros et al.
Journal of the American College of Cardiology, 65(7), 668-680 (2015-02-14)
Endothelial cell (EC) dysfunction plays a central role in the pathogenesis of pulmonary arterial hypertension (PAH), promoting vasoconstriction, smooth muscle proliferation, and inflammation. This study sought to test the hypothesis that nebivolol, a β1-antagonist and β2,3-agonist, may improve PAH and
Alexandre Albanese et al.
ACS nano, 8(6), 5515-5526 (2014-05-07)
A nanoparticle's physical and chemical properties at the time of cell contact will determine the ensuing cellular response. Aggregation and the formation of a protein corona in the extracellular environment will alter nanoparticle size, shape, and surface properties, giving it
Brendan M Leung et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 9(11), 1247-1258 (2013-03-19)
Modular cardiac tissues developed both vascular and cardiac structures in vivo, provided that the host response was attenuated by omitting xenoproteins from the modules. Collagen gel modules (with Matrigel(TM)) containing cardiomyocytes (CMs) alone or CMs with surface-seeded endothelial cells (ECs; CM/EC
Suganthi Chittaranjan et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(12), 3159-3173 (2014-04-12)
Triple-negative breast cancers (TNBC) are defined by a lack of expression of estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), and human epidermal growth factor receptor 2 (ERBB2/HER2). Although initially responsive to chemotherapy, most recurrent TNBCs develop resistance, resulting in disease progression.