Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
4.7-5.3, 6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
pKa
7.5
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EVOLVE | description BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5% | description BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration) |
| form powder | form crystalline powder | form crystalline powder | form powder |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| impurities Endotoxin, microbial, and trace metals; tested | impurities endotoxin and total aerobic microbial count, tested | impurities - | impurities Insoluble matter, passes filter test |
| suitability suitable for manufacturing use | suitability suitable for component for culture media, suitable for Western blot | suitability - | suitability - |
| useful pH range 6.8-8.2 | useful pH range 6.8-8.2 | useful pH range 6.8-8.2 | useful pH range 6.8-8.2 |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) competitive inhibition ELISA: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung