Merck
RES2041D
SAFC
3,3′-Diaminobenzidin
Synonym(e):
3,3′,4,4′-Biphenyltetramin, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl, DAB
Größe auswählen
RES2041D-A102X
CHF 76.00
CHF 76.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
RES2041D-A102X
CHF 76.00
About This Item
Lineare Formel:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.27
Beilstein:
1212988
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.21
CHF 76.00
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
175-177 °C (lit.)
SMILES String
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
InChIKey
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Peroxidase-Substrat; Reagenz zur spektrophotometrischen Bestimmung von Selen
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)