Wichtige Dokumente
RES2029D-A7
Dextransulfat Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D 75 to 105 °
Mol-Gew.
Mw 8000 g/mol
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
Free Inorganic Sulfate; tested, Chloride; tested
Eignung
suitable for manufacturing use
Allgemeine Beschreibung
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Verpackung
RES2029D-A701X: Behälter mit 100 g
RES2029D-A702X: Behälter mit 1 kg
RES2029D-A707X: Behälter mit 10 g
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?