Fortfahren mit
78331
FITC-Dextran-Sulfat Natriumsalz
average mol wt 40,000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 651.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
CHF 651.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
synthetic
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 40,000
composition
sulfur content, 16-20%
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose (substitution)
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
428675122775027
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
composition
sulfur content, 16-20%
composition
-
composition
-
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)