Merck
RDD018
Sigma-Aldrich
MOPS Natriumsalz
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
Synonym(e):
3-(N-Morpholino)propansulfonsäure Natriumsalz, 4-Morpholin-propansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14NNaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Produktlinie
Redi-Dri
Assay
≥99.5%
Form
powder
Verunreinigungen
≤5% water (Karl Fischer)
Nützlicher pH-Bereich
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Löslichkeit
water: 33 % (w/w), clear, colorless
Absorption
≤0.05 at 290 nm at 33 % (w/w)
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.