Merck
L9650
Sigma-Aldrich
Lithiumchlorid
for molecular biology, ≥99%
Synonym(e):
LiCl
About This Item
Lineare Formel:
LiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
42.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.31
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Assay
≥99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
605 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ba: ≤0.003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.20%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Fremdaktivität
DNase, NICKase, RNase, protease, none detected
SMILES String
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Kann zur selektiven Präzipitation von RNA eingesetzt werden.
Lithiumchlorid wurde eingesetzt:
  • zur Vorbereitung von Waschpuffer für die Chromatin-Immunpräzipitation[1]
  • im 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid (MTT) Assay[2]
  • bei der Verwendung gealterter Myoblasten als Glycogensynthasekinase (GSK)-Hemmer zur Analyse ihrer Auswirkungen auf den Wnt-Signalweg[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Lithiumchlorid kann Glycogensynthasekinase (GSK) blockieren. Es kann ebenfalls antiinflammatorische Wirkungen in schwach und nicht toxischen Konzentrationen besitzen.[4]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
mTOR and neuroinflammation
Molecules to Medicine with mTOR, 317-329 (2016)
A laboratory practical illustrating the use of the ChIP-qPCR method in a robust model: Estrogen receptor alpha immunoprecipitation using Mcf-7 culture cells
Lacazette E
Biochemistry and Molecular Biology Education, 45(2), 152-160 (2017)
Wnt10b deficiency promotes coexpression of myogenic and adipogenic programs in myoblasts
Vertino AM, et al.
Molecular Biology of the Cell, 16(4), 2039-2048 (2005)
Laforin negatively regulates cell cycle progression through glycogen synthase kinase 3beta-dependent mechanisms
Liu R, et al.
Molecular and cellular biology, 28(23), 7236-7244 (2008)
Alessandro Di Maio et al.
EvoDevo, 6, 17-17 (2015-07-15)
Wnt signaling is one of the earliest and most highly conserved regulatory pathways for the establishment of the body axes during regeneration and early development. In regeneration, body axes determination occurs independently of tissue rearrangement and early developmental cues. Modulation
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf